trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0877-25ML A0877-250ML
TCIAA0877-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0877-25ML TCIAA0877-250ML
trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (par GC)
trans-2-Hexenyl acetate
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00009474
Numéro CAS: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&vid=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité