Tetrabutylphosphonium tetraphenylborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2008-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT2008-25G
Tetrabutylphosphonium tetraphenylborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetrabutylphosphonium tetraphenylborate
Formule: C₄₀H₅₆BP
MW: 578,6600 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038112
Numéro CAS: 29089-62-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/49/28995949.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 234.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité