Tetrabutylphosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2007-25GEA 142 EUR InStock
TCIAT2007-25G TCIAT2007-5G
Tetrabutylphosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylphosphonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₆H₃₆F₆P₂
MW: 404,3950 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863114
Numéro CAS: 111928-21-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/48/28995948.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 221.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité