Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1746-5GEA 145 EUR InStock
TCIAT1746-5G
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate
Formule: C₈H₂₀F₆P₂
Numéro MDL: MFCD01631313
Numéro CAS: 111928-07-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/27/28995727.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité