(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17651.06EA 34.9 EUR InStock
A17651.06 A17651.14
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₀Cl₃P
MW: 457,78 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061392
Numéro CAS: 18583-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité