(2-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1759-25GEA 255 EUR InStock
TCIAC1759-25G
(2-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC)
(2-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₁Cl₂P
MW: 423,3140 g/mol
Point de fusion: 244°C
Numéro MDL: MFCD00054629
Numéro CAS: 18583-55-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/49/28938949.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité