Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Difluorosalicylaldehyde

Synonyms: 3,6-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde

035773-1G 035773-5G
FLUO035773-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035773-1G FLUO035773-5G
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde


Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1023 g/mol
Numéro MDL: MFCD08275281
Numéro CAS: 502762-92-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité