2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2228-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2228-1G TCIAA2228-5G
2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-6-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972542
Numéro CAS: 17920-35-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/14/28930414.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité