Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethylphenylphosphine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

10180.14EA 638 EUR InStock
ABCRAV10928.0005 10180.14
Diethylphenylphosphine ≥97%
Diethylphenylphosphine


Formule: C₁₀H₁₅P
MW: 166,21 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Densité: 0,954
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015172
Numéro CAS: 1605-53-4
ONU: 3278
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité