Diethylphenylphosphine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1019-1ML D1019-5ML
TCIAD1019-1MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAD1019-1ML TCIAD1019-5ML
Diethylphenylphosphine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Diethylphenylphosphine
Formule: C₁₀H₁₅P
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00015172
Numéro CAS: 1605-53-4
EINECS: 216-516-6
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29c846a495d7f9f2952aecdba838be7916a72a9&vid=b29c846a495d7f9f2952aecdba838be7916a72a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité