2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0343-25G A0343-500G
TCIAA0343-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0343-25G TCIAA0343-500G
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00003988
Numéro CAS: 81-16-3
EINECS: 201-331-5
Merck Index: 14,06406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc78fbd8169dd3fe82078b8acc4d889fc801d2ef&vid=dc78fbd8169dd3fe82078b8acc4d889fc801d2ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité