6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
A0347-25G A0347-500G
TCIAA0347-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA0347-25G TCIAA0347-500G
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,2500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035724
Numéro CAS: 81-05-0
EINECS: 201-318-4
Merck Index: 14,06407
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=767a366b7d8d07369026885fe8117fdab5498914&vid=767a366b7d8d07369026885fe8117fdab5498914&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité