Ethylamine 2 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
370258000.EA 361 EUR InStock
370258000. 370251000.
Ethylamine 2 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Densité: 0,861 g/cm³
Point d'éclair: –34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité