Ethylamine ∼10% ∼2 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0842-100MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAE0842-100ML
Ethylamine ∼10% ∼2 mol/L dans le THF
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03762
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 13.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité