2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
004743-25G 004743-5G
FLUO004743-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004743-25G FLUO004743-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₃F₃O₂S
Numéro MDL: MFCD00220929
Numéro CAS: 175205-76-2
ONU: 3261
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité