6-Amino-1-naphthol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0360-1GEA 131 EUR InStock
TCIAA0360-1G TCIAA0360-5G
6-Amino-1-naphthol ≥98.0% (par HPLC)
6-Amino-1-naphthol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,1846 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059543
Numéro CAS: 23894-12-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/00/28927800.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité