Ethyl arachidate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0899-25G A0899-5G
TCIAA0899-25GEA 428 EUR InStock
TCIAA0899-25G TCIAA0899-5G
Ethyl arachidate ≥95.0% (par GC)
Ethyl arachidate
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,5800 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00056233
Numéro CAS: 18281-05-5
Merck Index: 14,00764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05b3c0a2ebe80ecd93d64aaa82332c9eda33f189&vid=05b3c0a2ebe80ecd93d64aaa82332c9eda33f189&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité