Methyl arachidate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
42399.04 42399.09
42399.04EA 97.3 EUR InStock
42399.04 42399.09
Methyl arachidate ≥98%
Methyl arachidate
Purity: 98+% CAS No.: 1120-28-1 Molecular Formula: CH3(CH2)18COOCH3 Formula Weight: 326.56 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 48° Boiling Point: 215°/10mm MDL No.: MFCD00009014
Formule: C₂₁H₄₂O₂
Point d'ébullition: 215 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 48 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009014
Numéro CAS: 1120-28-1
EINECS: 214-304-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité