Methyl arachidate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13112840EA 114 EUR InStock
EHERC13112840
Methyl arachidate
Methyl arachidate
Formule: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009014
Numéro CAS: 1120-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité