Methyl arachidate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0900-25G A0900-5G
TCIAA0900-25GEA 358 EUR InStock
TCIAA0900-25G TCIAA0900-5G
Methyl arachidate ≥98.0% (par GC)
Methyl arachidate
Formule: C₂₁H₄₂O₂
Point d'ébullition: 369°C
Numéro MDL: MFCD00009014
Numéro CAS: 1120-28-1
Merck Index: 14,00764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c204f7e2dc58125fc9425ec5ab678bbe115c94&vid=e9c204f7e2dc58125fc9425ec5ab678bbe115c94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité