Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene

Synonyms: 3,5-Dichloro-4-fluorobromobenzene

035887-1G 035887-25G
FLUO035887-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035887-1G FLUO035887-25G
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene


Formule: C₆H₂BrCl₂F
MW: 243,8900 g/mol
Numéro MDL: MFCD09996901
Numéro CAS: 17318-08-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité