1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromo-4-chloronitrobenzene
B1624-25G B1624-5G
TCIAB1624-25GEA 182 EUR InStock
TCIAB1624-25G TCIAB1624-5G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100437
Numéro CAS: 16588-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a62a7806ebca8553a01d14fd291713e1e1d08591&vid=a62a7806ebca8553a01d14fd291713e1e1d08591&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité