Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0857-25G H0857-5G
TCIAH0857-25GEA 259 EUR InStock
TCIAH0857-25G TCIAH0857-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191449
Numéro CAS: 22042-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb31ce04cfb783fa0bff6f489d6b7b357ed146f&vid=1fb31ce04cfb783fa0bff6f489d6b7b357ed146f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité