4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0859-25G H0859-5G
TCIAH0859-25GEA 160 EUR InStock
TCIAH0859-25G TCIAH0859-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1739 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191450
Numéro CAS: 22042-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6984d6f61d56bd0f0033aa6f3172acccf0074bb&vid=f6984d6f61d56bd0f0033aa6f3172acccf0074bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité