4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1326-5G H1326-1G
TCIAH1326-5GEA 607 EUR InStock
TCIAH1326-5G TCIAH1326-1G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD01407645
Numéro CAS: 22080-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bed319c4a21e1a9df0d3d42412f0e8d80f6cb5a&vid=3bed319c4a21e1a9df0d3d42412f0e8d80f6cb5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité