5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1179-5GEA 297 EUR InStock
TCIAH1179-5G TCIAH1179-1G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00010442
Numéro CAS: 29865-90-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/22/28971122.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité