N-Benzylanthranilic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B2769-25G B2769-5G
TCIAB2769-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAB2769-25G TCIAB2769-5G
N-Benzylanthranilic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Benzylanthranilic acid
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00020247
Numéro CAS: 6622-55-5
EINECS: 229-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c141eab533a37de4c071f1e5d99d304dfbfa6720&vid=c141eab533a37de4c071f1e5d99d304dfbfa6720&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité