1-Butyl-4-chlorobenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3143-25G B3143-5G
TCIAB3143-25GEA 131 EUR InStock
TCIAB3143-25G TCIAB3143-5G
1-Butyl-4-chlorobenzene ≥97.0% (par GC)
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168,67 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Numéro MDL: MFCD00051926
Numéro CAS: 15499-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1279e53d760666b567c45672a459730720cf581e&vid=1279e53d760666b567c45672a459730720cf581e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité