1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
370920050 370920250
ACRO370920050EA 121 EUR InStock
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₀Br₄
MW: 449,8 g/mol
Point de fusion: 156…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009664
Numéro CAS: 15442-91-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité