Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
A13430.06 A13430.18
A13430.06EA 38.3 EUR InStock
A13430.06 A13430.18
Methyl-4-phenylbenzoate ≥98%
Methyl 4-phenylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 720-75-2 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 1954046 MDL No.: MFCD00017200
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017200
Numéro CAS: 720-75-2
EINECS: 211-954-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité