Methyl-4-phenylbenzoate
Synonyms: p-Phenylbenzoic acid-OMe, Methyl biphenyl-4-carboxylate, Methyl [1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
018823-5G 018823-10G
FLUO018823-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018823-5G FLUO018823-10G
Methyl-4-phenylbenzoate
Methyl 4-phenylbenzoate
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017200
Numéro CAS: 720-75-2
EINECS: 211-954-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité