1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
001511-25G 001511-100G
FLUO001511-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001511-25G FLUO001511-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₈F₆O₃S
MW: 322,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039262
Numéro CAS: 67674-48-0
EINECS: 266-887-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité