1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
H1281-25G H1281-5G
TCIAH1281-25GEA 179 EUR InStock
TCIAH1281-25G TCIAH1281-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₈F₆O₃S
MW: 322,23 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00039262
Numéro CAS: 67674-48-0
EINECS: 266-887-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e141aba057a29a1c6f027c4c6747d589e050aa85&vid=e141aba057a29a1c6f027c4c6747d589e050aa85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité