2-Acetamidoethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Acetylethanolamine
A0075-25G A0075-500G
TCIAA0075-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0075-25G TCIAA0075-500G
2-Acetamidoethanol ≥95.0% (par GC)
2-Acetamidoethanol
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 177°C
Numéro MDL: MFCD00002836
Numéro CAS: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a62d87e271aee5e7189f4337a88ea34c7bda6fb&vid=4a62d87e271aee5e7189f4337a88ea34c7bda6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité