2-Acetamidoethanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1935-25G A1935-500G
TCIAA1935-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA1935-25G TCIAA1935-500G
2-Acetamidoethanol ≥90.0% (par GC)
2-Acetamidoethanol
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 177°C
Numéro MDL: MFCD00002836
Numéro CAS: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8952ae5c592e68cc0db98cacee51589bf2742d&vid=ae8952ae5c592e68cc0db98cacee51589bf2742d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité