D(+)-Glucose 1 M en solution aqueuse, stérilisé par filtration
Fournisseur: Thermo Scientific
J60067.XE J60067.AK
J60067.XEEA 77.5 EUR InStock
J60067.XE J60067.AK
D(+)-Glucose 1 M en solution aqueuse, stérilisé par filtration
D(+)-Glucose
CAS No.: 50-99-7
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00148912
Formule: C₆H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=7f9909c8b42e4ddcc29b1bd00833348c57686a91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité