4-(Méthylthio)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0776-100G OR0776-10G OR0776-50G
APOSOR0776-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR0776-100G APOSOR0776-10G APOSOR0776-50G
4-(Méthylthio)benzaldehyde
4-(Méthylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006948
Numéro CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité