Ammonium-cérium (IV) nitrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
S33254.PG S33254.99
S33254.PGEA 0 EUR InStock
S33254.PG S33254.99
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité