4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol
B0928-25G B0928-500G
TCIAB0928-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0928-25G TCIAB0928-500G
4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol ≥93.0% (par GC)
4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol
Formule: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019334
Numéro CAS: 80-04-6
EINECS: 201-244-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a4810cdd77e36da64ab816057c39dd154e1600&vid=b4a4810cdd77e36da64ab816057c39dd154e1600&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité