D(-)-Arabinose ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A0513-25G A0513-100G
TCIAA0513-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA0513-25G TCIAA0513-100G
D(-)-Arabinose ≥99.0% (par HPLC)
D(-)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135608
Numéro CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50d784a26c928b88ef23dfd533c830e8b08c54d&vid=c50d784a26c928b88ef23dfd533c830e8b08c54d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 156.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -102 to -106 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité