4-Méthylmorpholine 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
432801000.EA 46.3 EUR InStock
432801000. 432800010.
4-Méthylmorpholine 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
4-Méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C (750 mmHg)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0,92 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006175
Numéro CAS: 109-02-4
ONU: 2535
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité