Acrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Acrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 84.5 °C
Densité: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité