Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: N-(Carbamoylméthyl)taurine
TCIAA0700-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0700-25G
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 270…295 °C
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
Merck Index: 13,00037
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/83/28928283.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.015 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in hot Water almost transparency
Iron max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité