Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2553-5G C2553-25G
TCIAC2553-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2553-5G TCIAC2553-25G
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Numéro MDL: MFCD03094234
Numéro CAS: 351003-48-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acd4dcc0067afd89d66e17457b9ab119d25597af&vid=acd4dcc0067afd89d66e17457b9ab119d25597af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité