Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0795-25G F0795-5G
TCIAF0795-25GEA 162 EUR InStock
TCIAF0795-25G TCIAF0795-5G
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClFO₂S
Point d'ébullition: 127°C
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042285
Numéro CAS: 2905-21-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39b22e1c155f640a3acbca751a807bcef596ae7a&vid=39b22e1c155f640a3acbca751a807bcef596ae7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité