Nitrite de butyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrous acid butyl ester
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 170 EUR InStock
H56501.22 H56501.36
Nitrite de butyle 95%
Nitrite de butyle
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C
Densité: 0.882
Point d'éclair: –13 °C (9 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002058
Numéro CAS: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
ONU: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité