Acide cyclohexylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexaneacetic acid
C0589-25G C0589-250G
TCIAC0589-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0589-25G TCIAC0589-250G
Acide cyclohexylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclohexylacétique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…27 °C
Densité: 0,9985 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00001518
Numéro CAS: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ae1e24b9d048648709ab37dfdb3c4ef3f4631b&vid=d5ae1e24b9d048648709ab37dfdb3c4ef3f4631b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité