Tétradécyltrimethylammonium bromure
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Bromure de tetradoniumMiTMABDynamin Inhibiteur IITTABBromure de tétradécyltrimethylammonium
EHERC11070000EA 116 EUR InStock
EHERC11070000
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336,394 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité