p-Méthoxytoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1165-25G M1165-5G
TCIAM1165-25GEA 158 EUR InStock
TCIAM1165-25G TCIAM1165-5G
p-Méthoxytoluène-α-thiol ≥98.0% (par GC)
p-Méthoxytoluène-α-thiol
Formule: C₈H₁₀OS
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004871
Numéro CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&vid=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité