3-Amino-2-méthoxypyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methoxypyridin-3-amine, 2-Methoxy-3-pyridylamine
SPB07839DA SPB07839EA
MAYBSPB07839DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB07839DA MAYBSPB07839EA
3-Amino-2-méthoxypyridine
3-Amino-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833386
Numéro CAS: 20265-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité